Fontos dokumentumok
1.06443
Supelco
Sodium formate
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Szinonimák:
Sodium formate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
CHNaO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
68.01
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352107
EC index szám:
205-488-0
NACRES:
NA.21
Teszt:
≥99.0% (perchloric acid titration)
grade:
ACS reagent
Forma:
solid
oldhatóság:
550 g/L
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Ügynökség
reag. Ph. Eur.
termékcsalád
EMSURE®
Teszt
≥99.0% (perchloric acid titration)
Forma
solid
hatékonyság
>3000 mg/kg LD50, oral (Rat)
szennyeződések
≤0.005% Insoluble matter
veszteség
≤0.5% loss on drying, 150 °C
pH
7.0-8.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
253 °C
oldhatóság
550 g/L
sűrűség
1.92 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
635 kg/m3
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.001%
kation nyomok
Ca: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[Na+].[O-]C=O
InChI
1S/CH2O2.Na/c2-1-3;/h1H,(H,2,3);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HLBBKKJFGFRGMU-UHFFFAOYSA-M
Analízis megjegyzés
Assay (perchloric acid titration): ≥ 99.0 %
Insoluble matter: ≤ 0.005 %
pH-value (5 %; water): 7.0 - 8.5
Chloride (Cl): ≤ 0.001 %
Phosphate (PO₄): ≤ 0.001 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.001 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 %
Ca (Calcium): ≤ 0.0005 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
Loss on drying (150 °C): ≤ 0.5 %
Corresponds to ACS, Reag. Ph Eur
Jogi információk
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1