Fontos dokumentumok
1.04912
Supelco
Potassium bromate
for analysis (max 0,000001% Hg) EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Szinonimák:
Potassium bromate, Bromic Acid, Potassium Salt
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
BrKO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
167.00
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
EC index szám:
231-829-8
NACRES:
NA.21
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Ügynökség
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
termékcsalád
EMSURE®
Teszt
≥99.8% dry basis (iodometric)
form
crystalline powder
hatékonyság
157 mg/kg LD50, oral (Rat)
szennyeződések
≤0.005% Insoluble matter
veszteség
≤ 0.1% loss on drying, 105 °C
pH
5-9 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
409-413 °C
sűrűség
3.13 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
1400 kg/m3
anion nyomok
bromide (Br-): ≤0.02%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
kation nyomok
Fe: ≤0.0005%
Hg: ≤0.000001%
N: ≤0.001%
Na: ≤0.01%
Pb: ≤0.0004%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/BrHO3.K/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OCATYIAKPYKMPG-UHFFFAOYSA-M
Analízis megjegyzés
Assay (iodometric, calc. on dried substance): ≥ 99.8 %
Insoluble matter: ≤ 0.005 %
pH-value (5 %; water; 25 °C): 5.0 - 9.0
Bromide (Br): ≤ 0.02 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.001 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
Hg (Mercury): ≤ 0.000001 %
Na (Sodium): ≤ 0.01 %
Pb (Lead): ≤ 0.0004 %
Loss on Drying (105 °C): ≤ 0.1 %
Jogi információk
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Ox. Sol. 1
Tárolási osztály kódja
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Photometric assessment of bromate in drinking water samples using Spectroquant® photometer and test kits, along with 3,3'-dimethylnaphthidine and potassium iodide.