Fontos dokumentumok
4330
Millipore
L-Leucine
≥98.5% (by Assay)
Szinonimák:
L-Leucine, Leu
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
NACRES:
NA.25
product name
L-Leucine, An essential branched chain amino acid.
Minőségi szint
Teszt
≥98.5% (by Assay)
form
crystalline solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szín
white
oldhatóság
water: soluble
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
15-25°C
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ROHFNLRQFUQHCH-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
An essential branched chain amino acid.
An essential branched chain amino acid.
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Dokumentumtár megtekintése
Adam L Susser et al.
Soft matter, 16(20), 4814-4822 (2020-05-16)
An escaped radial director profile in a nematic liquid crystal cell can be transformed into a pair of strength m = +1/2 surface defects (and their associated disclination lines) at a threshold electric field. Analogously, a half-integer defect pair can