Fontos dokumentumok
1.05044
Supelco
Potassium iodide
99.995 Suprapur®
About This Item
Lineáris képlet:
KI
CAS-szám:
Molekulatömeg:
166.00
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
EC index szám:
231-659-4
NACRES:
NB.21
grade
for inorganic trace analysis
Minőségi szint
gőznyomás
1 mmHg ( 745 °C)
Teszt
99.995%
form
solid
hatékonyság
2779 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6.9 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
1325 °C/1013 hPa
mp
681 °C (lit.)
oldhatóság
1430 g/L
térfogatsúly
1500 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[K+].[I-]
InChI
1S/HI.K/h1H;/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Related Categories
Analízis megjegyzés
Purity (metallic): ≥ 99.995 %
Assay (argentometric): ≥ 99.5 %
Chloride and Bromide (as Cl): ≤ 100 ppm
Phosphate (PO₄): ≤ 10 ppm
Sulfate (SO₄): ≤ 10 ppm
Total nitrogen (N): ≤ 10.0 ppm
Al (Aluminium): ≤ 0.010 ppm
Ba (Barium): ≤ 5.0 ppm
Ca (Calcium): ≤ 0.05 ppm
Cd (Cadmium): ≤ 0.010 ppm
Ce (Cerium): ≤ 0.010 ppm
Co (Cobalt): ≤ 0.010 ppm
Cr (Chromium): ≤ 0.010 ppm
Cu (Copper): ≤ 0.010 ppm
Eu (Europium): ≤ 0.010 ppm
Fe (Iron): ≤ 0.050 ppm
La (Lanthanum): ≤ 0.010 ppm
Mg (Magnesium): ≤ 0.05 ppm
Mn (Manganese): ≤ 0.010 ppm
Na (Sodium): ≤ 5 ppm
Ni (Nickel): ≤ 0.010 ppm
Pb (Lead): ≤ 0.010 ppm
Sc (Scandium): ≤ 0.010 ppm
Sm (Samarium): ≤ 0.010 ppm
Sr (Strontium): ≤ 0.10 ppm
Tl (Thallium): ≤ 0.01 ppm
Y (Yttrium): ≤ 0.010 ppm
Yb (Ytterbium): ≤ 0.010 ppm
Zn (Zinc): ≤ 0.010 ppm
Jogi információk
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
STOT RE 1 Oral
Célzott szervek
Thyroid
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3