Fontos dokumentumok
P2963
Potassium iodide
BioXtra, ≥99.0%
Szinonimák:
KI, Kalium iodide
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
1 mmHg ( 745 °C)
Minőségi szint
termékcsalád
BioXtra
Teszt
≥99.0%
Forma
powder
szennyeződések
≤0.0005% P
≤0.005% Insoluble matter
mp
681 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: 1 M, clear, colorless
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.01%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
kation nyomok
Al: ≤0.0005%
Ba: ≤0.002%
Ca: ≤0.001%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.05%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
SMILES string
[K+].[I-]
InChI
1S/HI.K/h1H;/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Veszélyességi osztályok
STOT RE 1 Oral
Célzott szervek
Thyroid
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)