Fontos dokumentumok
429368
Iron(II) chloride
AnhydroBeads™, −10 mesh, 99.998% trace metals basis
Szinonimák:
Ferrous chloride, Iron dichloride
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
AnhydroBeads™
Minőségi szint
Teszt
99.998% trace metals basis
Forma
beads
szennyeződések
≤25.0 ppm Trace Metal Analysis
részecskeméret
−10 mesh
mp
677 °C (lit.)
sűrűség
3.16 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
SMILES string
Cl[Fe]Cl
InChI
1S/2ClH.Fe/h2*1H;/q;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NMCUIPGRVMDVDB-UHFFFAOYSA-L
Alkalmazás
Jogi információk
kiegészítő
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Lithium-ion batteries' characteristics make them popular for electricity storage due to portability, rechargeability, and low cost.