Merck
608793
Sigma-Aldrich
Ammonium nitrate-14N2 solution
~40 wt. % in H2O, 99.99 atom % 14N
About This Item
Lineáris képlet:
14NH414NO3
Molekulatömeg:
80.04
UNSPSC kód:
12352116
PubChem Substance ID:
leírás
15N-depleted
izotóptisztaság
99.99 atom % 14N
koncentráció
~40 wt. % in H2O
bp
210 °C (lit.)
mp
169 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
agriculture
tömegeltolódás
depleted
SMILES string
[14NH414NO3]
InChI
1S/HNO3.H3N/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PRORZGWHZXZQMV-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Ammonium nitrate-14N2 solution is a stable isotope enriched with 14N isotope.
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Flame over circleExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Ox. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Gabriela Piccolo Maitan-Alfenas et al.
Bioresource technology, 192, 670-676 (2015-06-22)
Biomass enzymatic hydrolysis depends on the pretreatment methods employed, the composition of initial feedstock and the enzyme cocktail used to release sugars for subsequent fermentation into ethanol. In this study, sugarcane bagasse was pretreated with 1% H2SO4 and 1% NaOH