Merck
1.01961
Supelco
Potassium tetraoxalate dihydrate
certified secondary standard reference material for pH measurement; directly traceable to primary reference material from NIST/PTB pH (S) = 1.67₉ (25°C) Certipur®
Szinonimák:
Potassium tetraoxalate dihydrate, Oxalic acid hemipotassium salt, Potassium hydrogen oxalate-oxalic acid-water (1/1/2)
Méret kiválasztása
25 G
51 300,00 Ft
51 300,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
25 G
51 300,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C4H3KO8 · 2H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
254.19
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
EC index szám:
204-874-6
NACRES:
NA.24
51 300,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
grade
certified reference material
Minőségi szint
Ügynökség
complies with DIN 19266
termékcsalád
Certipur®
pH
1.7 (25 °C, 12.6 g/L in H2O)
oldhatóság
25 g/L
sűrűség
1.84 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
860 kg/m3
alkalmazás(ok)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
[K+].[O-]C(=O)C(=O)O.[O-]C(=O)C(=O)O.[H+]
InChI
1S/2C2H2O4.K/c2*3-1(4)2(5)6;/h2*(H,3,4)(H,5,6);/q;;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GANDVAJEIJXBQJ-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Certipur® certified secondary standard reference buffers are used to precisely calibrate and monitor pH measurement instruments and buffer solutions. They are quality controlled and qualified in our ISO/IEC 17025 and ISO 17034 accredited calibration laboratories against certified primary standard reference materials (SRM) in compliance with DIN 19266, IUPAC, NIST, Ph. Eur and USP. Certipur® reference materials offer maximum accuracy, reliability and convenience and help avoid costly repeat analyses.
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at http://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty and expiry date.
Alkalmazás
Potassium tetraoxalate dihydrate [pH (S) = 1.67₉ (25 °C)] is a certified secondary standard reference material used as a calibration buffer standard for pH instruments or pH electrodes.
Tulajdonságok és előnyök
  • The product is delivered with a comprehensive, batch-specific Certificate of Analysis showing the relevant data for the quality management system.
  • The pH value of this Certipur® buffer solution is qualified using differential potentiometry with two platinum hydrogen electrodes against NIST & PTB primary reference materials [pH (S) = 1.679 (25 °C)].
  • This buffer standard has a guaranteed shelf life of 4 years.
  • Potassium tetraoxalate dihydrate buffer is a Certified Reference Material (CRM) offered in neat format. Solution of this standard is prepared in-house following instructions in European Pharmacopoeia (Ph. Eur. 2.2.3).
  • Intended for extremely precise calibration, qualification and monitoring of pH instruments and routine assessment of their performance.
Analízis megjegyzés
pH-value (25 °C): 1.674 - 1.683
Jogi információk
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1