Fontos dokumentumok
1.01832
Supelco
Nitric acid
69%, for analysis EMPARTA® ACS
Szinonimák:
Nitric acid solution
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
HNO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
63.01
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352301
NACRES:
NA.21
koncentráció:
68.0-70.0% HNO3
grade:
ACS reagent
pH:
<1 (20 °C in H2O)
Terméknév
Nitric acid 69%, for analysis EMPARTA® ACS
grade
ACS reagent
Minőségi szint
gőznyomás
9.4 hPa ( 20 °C)
termékcsalád
EMPARTA®
Forma
liquid
koncentráció
68.0-70.0% HNO3
szennyeződések
≤0.010 ppm As (Arsenic)
≤0.2 ppm Heavy metals (as Pb)
≤0.200 ppm Fe (Iron)
≤0.5 ppm Chloride (Cl)
≤1 ppm Sulphate (SO4)
izzítási maradék
≤5 ppm (as SO4)
szín
APHA: ≤10
pH
<1 (20 °C in H2O)
bp
122 °C/1013 hPa
mp
-41 °C
sűrűség
1.41 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (acidimetric): 68.0 - 70.0 %
Identity: passes test
Appearance: passes test
Colour: ≤ 10 Hazen
Chloride (Cl): ≤ 0.5 ppm
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.2 ppm
Sulphate (SO₄): ≤ 1 ppm
As (Arsenic): ≤ 0.010 ppm
Fe (Iron): ≤ 0.200 ppm
Residue on ignition (as SO₄): ≤ 5 ppm
Jogi információk
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1