Fontos dokumentumok
1.60317
Supelco
Nitric acid
25%, suitable for titration
Szinonimák:
Nitric acid solution
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
HNO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
63.01
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116105
NACRES:
NA.21
product name
Nitric acid 25%, suitable for titration
termékcsalád
Titripur®
Minőségi szint
form
liquid
technika/technikák
titration: suitable (argentrometric)
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Jogi információk
Titripur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1