Fontos dokumentumok
1.01160
Supelco
Ammonium hydrogen difluoride
pure
Szinonimák:
Ammonium bifluoride, Etching powder
About This Item
Lineáris képlet:
NH4HF2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
57.04
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
NACRES:
NA.21
gőznyomás
1 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
pH
2 (20 °C, 5.7 g/L in H2O)
bp
>238 °C/1013 hPa (decomposition)
mp
125 °C (lit.)
SMILES string
N.F.F
InChI
1S/2FH.H3N/h2*1H;1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KVBCYCWRDBDGBG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
CorrosionSkull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1