Fontos dokumentumok
1.01220
Supelco
Ammonium amidosulfonate
for analysis (for detection of sulfonamide in blood) EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Szinonimák:
Ammonium amidosulfonate, Amidosulfonic acid ammonium salt, Ammonium sulfamate, Sulfamic acid ammonium salt
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
H6N2O3S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
114.12
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352301
EC index szám:
231-871-7
NACRES:
NA.21
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Ügynökség
reag. Ph. Eur.
termékcsalád
EMSURE®
Teszt
≥99.0% (acidimetric)
form
solid
hatékonyság
2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
szennyeződések
≤0.02% In water insoluble matter
izzítási maradék
≤0.05% (as SO4)
veszteség
≤0.5% loss on drying, 105°C
pH
5.0-6.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
160 °C/1013 hPa (decomposes)
mp
132-134 °C
térfogatsúly
680 kg/m3
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.2%
kation nyomok
Fe: ≤0.0005%
heavy metals: ≤0.0005%
tárolási hőmérséklet
no temp limit
InChI
1S/H3NO3S.H3N/c1-5(2,3)4;/h(H3,1,2,3,4);1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GEHMBYLTCISYNY-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
In water insoluble matter: ≤ 0.02 %
Melting point: 132.0 - 134.0 °C
pH-value (5 %; water): 4.5 - 5.5
Chloride (Cl): ≤ 0.05 %
Sulphate (SO₄): ≤ 0.2 %
Heavy metals: ≤ 0.0005 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
Residue on ignition (as SO₄): ≤ 0.05 %
Loss on Drying (105°C): ≤ 0.5 %
ACS and Reag. Ph Eur conforms
Jogi információk
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1