Fontos dokumentumok
1.01057
Supelco
Aluminium
(foil) for analysis 0.3 mm thickness, 30 mm width EMSURE®
Szinonimák:
Aluminium
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
Al
CAS-szám:
Molekulatömeg:
26.98
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12141702
EC index szám:
231-072-3
NACRES:
NA.21
Minőségi szint
termékcsalád
EMSURE®
Forma
solid
szennyeződések
≤0.0002% As (Arsenic)
≤0.002% Mn (Manganese)
≤0.005% Cu (Copper)
≤0.005% Total nitrogen (N)
≤0.005% Zn (Zinc)
≤0.05% Fe (Iron)
≤0.06% Si (Silicon)
bp
2467 °C/1013 hPa
mp
660 °C
sűrűség
2.70 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
no temp limit
SMILES string
[Al]
InChI
1S/Al
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
  • Sensitive substrates for surface-enhanced Raman scattering: Presents substrates based on gold and silver nanoparticles, with aluminum used to improve the substrates′ resistance to laser damage. This development supports researchers in chemistry and material sciences focusing on analytical techniques (Mayr F et al., 2023).
Analízis megjegyzés
Total nitrogen (N): ≤ 0.005 %
As (Arsenic): ≤ 0.0002 %
Cu (Copper): ≤ 0.005 %
Fe (Iron): ≤ 0.05 %
Mn (Manganese): ≤ 0.002 %
Si (Silicon): ≤ 0.06 %
Zn (Zinc): ≤ 0.005 %
Jogi információk
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg