Fontos dokumentumok
266574
Aluminum
foil, thickness 0.45-0.55 mm, 99.999% trace metals basis
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
suitable for EPA OTM-45
Minőségi szint
Teszt
99.999% trace metals basis
Forma
foil
öngyulladási hőmérséklet
1400 °F
ellenállás
2.6548 μΩ-cm
vastagság
0.45-0.55 mm
bp
2460 °C (lit.)
mp
660.37 °C (lit.)
sűrűség
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
SMILES string
[Al]
InChI
1S/Al
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Mennyiség
- 50×50 mm (approximately 3.4 g)
- 100×100 mm (approximately 13.6 g)
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Combinatorial Materials Science identifies breakthrough materials through systematic exploration, aiding material discovery.
Biomedical implants are essentially foreign substances within the human body that must survive many years’ exposure to demanding mechanical and physiological conditions. Despite these challenges, metal implants have been widely used to substitute for or rebuild hard tissues such as bones and teeth.
Related Content
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.