Fontos dokumentumok
8.20051
Sigma-Aldrich
Aluminium
(granulated) for synthesis
Szinonimák:
Aluminium
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
Al
CAS-szám:
Molekulatömeg:
26.98
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12141702
EC index szám:
231-072-3
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
bp
2467 °C/1013 hPa
mp
660 °C
sűrűség
2.70 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[Al]
InChI
1S/Al
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (complexometric): ≥ 99.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg