Fontos dokumentumok
1.05458
Millipore
Tryptic Soy Agar - Dehydrated Culture Media
GranuCult® prime, EP, USP, JP, ISO 11133, FDA (BAM), granular, suitable for microbiology
Szinonimák:
Casein-peptone soyameal-peptone agar, CASO Agar, Soybean Casein digest Agar, TSA, Tryptone Soya Agar
About This Item
UNSPSC kód:
41106213
NACRES:
NA.74
Ügynökség
APHA
EP
ISO 11133
JP
USP
Minőségi szint
szab. megfelelőség
FDA (BAM)
form
granular
gyártó/kereskedő neve
GranuCult® prime
technika/technikák
microbiological culture: suitable
pH
7.1-7.5 (25 °C, 40 g/L in H2O, after autoclaving)
oldhatóság
40 g/L
térfogatsúly
620 kg/m3
alkalmazás(ok)
microbiology
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
15-25°C
alkalmasság
aerobic bacteria (total)
Általános leírás
Tryptic Soy Agar is a granulated, universal culture medium. It is free from inhibitors and indicators and has a wide spectrum of applications. The combination of the two peptones, the enzymatic digest of casein and soybean, provides high nutrition by supplying organic nitrogen, amino acids, and longer-chained peptides. Sodium chloride present in this complex medium provides the osmotic balance, while agar-agar is the solidifying agent.
Alkalmazás
Tryptic Soy agar is suitable for the isolation and cultivation of a wide range of microorganisms from different materials and is used in quality control of pharmaceutical products.
Kapcsolódás
Replaces: 1054585007
Lábjegyzet
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Jogi információk
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.
Tudjon meg többet a nem steril termékek mikrobiológiai vizsgálatára szolgáló, a harmonizált gyógyszerkönyvnek teljes mértékben megfelelő táptalajportfóliónkról.
Protocols
The new EN ISO 22964:2017 standard specifies a horizontal method for the detection of Cronobacter spp. in food, animal feed and environmental samples.
The International Organization for Standardization (ISO) published the revised EN ISO 21528-1 and EN ISO 21528-2 standards in 2017.
A Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO) 2017-ben tette közzé a felülvizsgált EN ISO 21528-1 és EN ISO 21528-2 szabványokat.