1.00086
Chlorine Test, photometric
photometric, 0.010 - 6.00 mg/l Cl₂ for free chlorine: Cl₂-1 and Cl₂-2, for total chlorine: Cl₂-1, Cl₂-2, and Cl₂-3 Spectroquant®
About This Item
Javasolt termékek
product name
Chlorine reagent Cl₂-1 (liquid), photometric, 0.010 - 6.00 mg/l Cl₂ for free chlorine: Cl₂-1 and Cl₂-2, for total chlorine: Cl₂-1, Cl₂-2, and Cl₂-3 Spectroquant®
Minőségi szint
form
liquid
használat
sufficient for 200 tests
specifikus analit(ok)
chlorine
mérési tartomány
0.010-6.00 mg/L (Cl2)
technika/technikák
photometry: suitable
sűrűség
1.25 g/cm3 at 20 °C
kompatibilitás
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Move DC
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
észlelési módszer
photometric (DPD)
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Általános leírás
Reagents 1.00087, 1.00088 (only for the determination of total chlorine) and the equipment 1.00089. More information can be found in the instruction leaflet.
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Protocols
Preparation of a standard solution for total chlorine.
AQA Standard for free chlorine - Preparation of a standard solution for free chlorine
Preparation of a standard solution for free Chlorine according to DIN EN ISO 7393
Related Content
A fertőtlenítés-ellenőrzési megoldások biztosítják az élelmiszerbiztonságot és a jogszabályoknak való megfelelést az élelmiszer- és italgyártásban.
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.