Merck
1.00058
SAFC
Acetic acid
96%, EMPROVE® ESSENTIAL
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
Acetic acid, Ethanoic acid, Glacial acetic acid
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
60.05
Beilstein:
506007
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
gőzsűrűség
2.07 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
15.2 hPa ( 20 °C)
termékcsalád
EMPROVE® ESSENTIAL
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
463 °C
800 °F
robbanási határérték
16 %, 92 °F
4 %, 59 °F
4-19.9 % (v/v)
koncentráció
96%
törésmutató
n20/D 1.371 (lit.)
pH
2.5 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
117-118 °C (lit.)
117.9 °C/1013 hPa
mp
16.2 °C (lit.)
16.6 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 39 °C
sűrűség
1.05 g/cm3 at 20 °C
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Finding the right excipient that matches your needs as well as regulatory demands can be a complicated challenge in formulation. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production.
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Alkalmazás
Acetic acid can be used as acidifying agent and buffer component in a variety of pharmaceutical formulations and production processes, including e.g. plasma fractionation.
Jogi információk
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
FlameCorrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
102.2 °F
Lobbanási pont (C)
39 °C