07-674
Anti-Na+K+ ATPase α-2 Antibody
serum, Upstate®
Szinonimák:
Anti-Anti-DEE98, Anti-Anti-FARIMPD, Anti-Anti-FHM2, Anti-Anti-MHP2
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
serum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
rat
gyártó/kereskedő neve
Upstate®
technika/technikák
western blot: suitable
izotípus
IgG
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... ATP1A2(477)
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Neuroscience
Ion Channels & Transporters
Minőség
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1