06-520
Anti-Na+/K+ ATPase α-1 Antibody
Upstate®, from rabbit
Szinonimák:
Anti-CMT2DD
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
bovine, rat, human
kiszerelés
antibody small pack of 25 μg
gyártó/kereskedő neve
Upstate®
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
ambient
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
rat ... Atp1A1(24211)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Neuroscience
Ion Channels & Transporters
Minőség
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Rat Brain Microsomal Prep. lysate.