07-363
Anti-AMPK α2 Antibody
Upstate®, from rabbit
Szinonimák:
AMP-Activated Protein Kinase, AMPK
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
human, rat
gyártó/kereskedő neve
Upstate®
technika/technikák
western blot: suitable
izotípus
IgG
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... PRKAA2(5563)
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Signaling
Insulin/Energy Signaling
Minőség
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Rat liver preparation
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Cikkek
Autophagy is a regulated process involved in cell growth, development, and recycling of cytoplasmic components in cells.