Fontos dokumentumok
A273
Monoclonal Anti-Na+/K+ ATPase (α3 Subunit) antibody produced in mouse
1 mg/mL, clone XVIF9-G10, ascites fluid
Szinonimák:
Anti-AHC2, Anti-ATP1A1, Anti-CAPOS, Anti-DEE99, Anti-DYT12, Anti-RDP
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
ascites fluid
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
XVIF9-G10, monoclonal
molekulatömeg
antigen ~110 kDa
faj reaktivitás
human, rat, monkey, sheep, rabbit, guinea pig, canine
koncentráció
1 mg/mL
technika/technikák
immunohistochemistry (frozen sections): 3 μg
western blot: 1 μg
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... ATP1A3(478)
rat ... Atp1a3(24213)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?