A276
Monoclonal Anti-Na+/K+ ATPase (α Subunit) antibody produced in mouse
clone M7-PB-E9, ascites fluid
Szinonimák:
Anti-CMT2DD, Anti-HOMGSMR2
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
ascites fluid
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
M7-PB-E9, monoclonal
molekulatömeg
antigen ~110 kDa
faj reaktivitás
canine, chicken, human, sheep, pig, bovine, mouse
nem léphet reakcióba
rat, Xenopus
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: 1:20
immunohistochemistry (frozen sections): 1:100
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:5000
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... ATP1A1(476)
Related Categories
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
The different isoforms of the sodium/potassium ATPase exhibit tissue-specific and developmental patterns of expression. The α 1 and β mRNAs are present in all cell types examined, whereas the α 2 and α 3 mRNAs exhibit a more restricted pattern of cell-specific expression. The α subunit has been found in kidney, brain, heart, and to a lesser extent liver, skeletal and smooth muscle.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?