AB9094-I
Anti-Sodium Pump Subunit alpha-2 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Szinonimák:
Sodium/potassium-transporting ATPase subunit alpha-2, Na(+)/K(+) ATPase alpha-2 subunit, Na(+)/K(+) ATPase alpha(+) subunit, Sodium pump subunit alpha-2, Sodium Pump Subunit alpha-2, Anti-Sodium Pump (Na+ pump (Na+-K+-ATPase)) α 2 Isoform, Sodium/po
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
mouse, rat, human
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
porcine (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... ATP1A2(477)
rat ... Atp1A2(24212)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Immunoprecipitation Analysis (IP): 10 ug from a representative lot immunoprecipitated Sodium Pump Subunit alpha-2 in 500 µg of rat brain tissue lysate.
Neuroscience
Developmental Signaling
Minőség
Western Blotting Analysis: A 1:4,000 dilution of this antibody detected Sodium Pump Subunit alpha-2 in 10 µg of rat brain tissue lysate.
Cél megnevezése
Kapcsolódás
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1