06-935
Anti-Estrogen Receptor α Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Szinonimák:
ER-alpha, Estradiol receptor, Nuclear receptor subfamily 3 group A member 1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
human
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
mouse (based on 100% sequence homology), rat (immunogen homology)
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... ESR1(2099)
mouse ... Esr1(13982)
rat ... Esr1(24890)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
- Tested applications
- Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:400 dilution from a representative lot detected Estrogen Receptor in human stomach, human uterine cancer, human breast cancer and human cervical cancer tissue sections.
- Immunoprecipitation Analysis: 4 µg from a representative lot immunoprecipitated Estrogen Receptor in MCF-7 cell lysate.
- Immunocytochemistry Analysis: A 1:500 dilution from a representative lot detected Estrogen Receptor in MCF-7 cells.
- Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user. "
Epigenetics & Nuclear Function
Hormones & Receptors
Minőség
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
MCF7 cell lysate
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1