Fontos dokumentumok
07-414
Sigma-Aldrich
Anti-dimethyl-Arginine Antibody, asymmetric (ASYM24)
serum, Upstate®
Szinonimák:
Dimethyl-Arginine Antibody
Méret kiválasztása
200 μL
212 000,00 Ft
212 000,00 Ft
Szállítás becsült dátuma2025. február 11.részletek
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
200 μL
212 000,00 Ft
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
212 000,00 Ft
Szállítás becsült dátuma2025. február 11.részletek
Megrendelés igénylése nagy tételben
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
serum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
human, mouse
gyártó/kereskedő neve
Upstate®
technika/technikák
western blot: suitable
izotípus
IgG
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Related Categories
Általános leírás
Arginine methylation is a post-translational modification that results in the formation of asymmetrical and symmetrical dimethylated arginines (a- and sDMA).
Egyediség
Reactivity with other species has not been confirmed.
Recognizes proteins that contain arginines that are asymmetrically dimethylated including p300, p110, p75 and Sam68. Specificity for asymmetrically dimethylated arginine was determined by ELISA with an unmethylated ‘backbone’ peptide or an identical peptide containing symmetrically dimethylated arginines.
Immunogén
KLH-conjugated, synthetic peptide containing asymmetric dimethyl-arginine-glycine repeats (KGR*GR*GR*GR*GPPPPPR*GR*GR*GR*G in which R* denotes asymmetric dimethylation of arginine).
Alkalmazás
Detect dimethyl-Arginine with Anti-dimethyl-Arginine Antibody, asymmetric (ASYM24) (Rabbit Polyclonal Antibody), that has been shown to work in WB.
Minőség
Routinely evaluated by Western Blot HeLa nuclear extract and p110, p75, and Sam68 in RIPA lysates from Jukat cells.
Western Blot Analysis:
A 1:500-1:1000 dilution of this lot detected p110, p75, and Sam68 in RIPA lysates from Jurkat cells.
Cél megnevezése
Varies. Antibody detects proteins containing asymmetrical dimethylated arginines.
Fizikai forma
Rabbit antiserum diluted in storage buffer (PBS, 0.035% sodium azide and 30% glycerol). Store at -20°C.
Tárolás és stabilitás
Stable for 1 year at -20°C from date of receipt.
Handling Recommendations: Upon receipt, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C.
Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance. Note: Variability in freezer temperatures below -20°C may cause glycerol containing solutions to become frozen during storage.
Analízis megjegyzés
Control
Positive Antigen Control: Catalog #12-303, Jurkat cell lysate.
Egyéb megjegyzések
Concentration: Please refer to the Certificate of Analysis for the lot-specific concentration.
Jogi információk
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Dokumentumtár megtekintése
Suppression of PRMT6-mediated arginine methylation of p16 protein potentiates its ability to arrest A549 cell proliferation.
Xiuli Wang,Ying Huang,Jing Zhao,Yu Zhang,Jun Lu,Baiqu Huang
The International Journal of Biochemistry & Cell Biology null
Critical role for arginine methylation in adenovirus-infected cells.
Iacovides, DC; O'Shea, CC; Oses-Prieto, J; Burlingame, A; McCormick, F
Journal of virology null
Jeffrey K Bailey et al.
Nucleic acids research, 45(18), 10649-10671 (2017-10-05)
Antisense oligonucleotides (ASOs) are versatile tools that can regulate multiple steps of RNA biogenesis in cells and living organisms. Significant improvements in delivery, potency, and stability have been achieved through modifications within the oligonucleotide backbone, sugar and heterocycles. However, these
JMJD6 regulates ER? methylation on arginine.
Poulard, C; Rambaud, J; Hussein, N; Corbo, L; Le Romancer, M
Testing null
Elisabeth Kowenz-Leutz et al.
The EMBO journal, 29(6), 1105-1115 (2010-01-30)
Cellular signalling cascades regulate the activity of transcription factors that convert extracellular information into gene regulation. C/EBPbeta is a ras/MAPkinase signal-sensitive transcription factor that regulates genes involved in metabolism, proliferation, differentiation, immunity, senescence, and tumourigenesis. The protein arginine methyltransferase 4