07-303
Anti-phospho-Acetyl CoA Carboxylase (Ser79) Antibody
Upstate®, from rabbit
Szinonimák:
acetyl-CoA carboxylase 1, acetyl-CoA carboxylase-alpha, acetyl-Coenzyme A carboxylase alpha
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
canine, human
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
bovine (immunogen homology), chicken (immunogen homology), rat (immunogen homology), mouse (immunogen homology), dog (immunogen homology)
kiszerelés
antibody small pack of 25 μg
gyártó/kereskedő neve
Upstate®
technika/technikák
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
ambient
célzott transzláció utáni módosítás
phosphorylation (pSer79)
Géninformáció
human ... ACACA(31)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Signaling
Insulin/Energy Signaling
Minőség
Western Blot Analysis: 1:500 dilution of this antibody detected endogenous phospho-Acetyl CoA Carboxylase (Ser79) in lysate from Lambda phosphatase-treated and untreated A375 cells.
Cél megnevezése
Kapcsolódás
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Handling Recommendations: Upon receipt, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution.