07-2268
Anti-phospho-TBC1D1 Antibody (Ser237)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Szinonimák:
TBC1 domain family member 1, TBC1 (tre-2/USP6, BUB2, cdc16) domain family, member 1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
human
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
ox (based on 100% sequence homology), chimpanzee (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), rhesus macaque (based on 100% sequence homology)
technika/technikák
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
phosphorylation (pSer237)
Géninformáció
human ... TBC1D1(23216)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Signaling
Insulin/Energy Signaling
Glucose/Glycogen Metabolism
Minőség
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected TBC1D1 on 10 µg of lambda phosphatase treated and untreated HEK293 cell lysates.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Lambda phosphatase treated and untreated HEK293 cell lysates
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1