MABS830
Anti-Acetyl CoA Carboxylase 1 Antibody, clone 7H4.2
clone 7H4.2, from mouse
Szinonimák:
ACC1, ACC-alpha
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
7H4.2, monoclonal
faj reaktivitás
mouse, human
kiszerelés
antibody small pack of 25 μg
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
izotípus
IgG2bκ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
ambient
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... ACACA(31)
mouse ... Acaca(107476)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL from a representative lot detected Acetyl CoA Carboxylase 1 in 10 µg of NIH/3T3 cell lyate.
Minőség
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Acetyl CoA Carboxylase 1 in 10 µg of A431 cell lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Egyéb megjegyzések
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1