ZRB1481
Anti-Phospho-ACC1-(Ser79) Antibody, clone 1E11 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Szinonimák:
Acetyl-CoA carboxylase 1;EC:6.4.1.2;ACC-alpha
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
rekombináns
expressed in HEK 293 cells
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
1E11, recombinant monoclonal
leírás
recombinant, expressed in HEK 293 cells
termékcsalád
ZooMAb® learn more
Forma
lyophilized
molekulatömeg
calculated mol wt 265.19 kDa
observed mol wt ~250 kDa
tisztítva
using Protein A
faj reaktivitás
mouse, human
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
rat
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
fejlettebb validálás
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
technika/technikák
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG
epitóp szekvencia
N-terminus
Protein ID elérési szám
UniProt elérési szám
környezetbarátabb alternatív kategória
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
phosphorylation (pSer79)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Evaluated by Western Blotting in lysate from NIH3T3 cells overnight starved and treated Oligomycin.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:1,000 dilution of this antibody detected Acetyl-CoA Carboxylase 1 (ACC1) phosphorylated on serine 79 in lysate from NIH3T3 cells overnight starved and treated with 0.5 μM Oligomycin for 30 min.
Tested applications
Western Blotting Analysis (WB): A 1:1,000 dilution of this antibody detected a construct containing GST-tagged ACC1 phosphorylated on serine 79 (Lane 2) but did not react with non-phosphorylated construct (Lane 1). (Phospho-ACC1 construct: Courtesy of Dr. Jesse Rinehart, Yale University, School of Medicine).
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected Phospho-ACC1-(Ser79) in human breast cancer tissue sections.
Peptide Inhibition Assay: Target band detection in a lysate from NIH3T3 cells treated with Oligomycin (0.5 mM) was prevented by preblocking of a representative lot with the immunogen phosphopeptide, but not the corresponding non-phosphopeptide.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Cél megnevezése
Fizikai forma
Feloldás
Tárolás és stabilitás
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Learn about the hallmarks of cancer and find reliable ZooMAb® recombinant antibodies to study them, conveniently organized by cancer hallmark.