07-274
Anti-dimethyl-Histone H3 (Lys36) Antibody
serum, Upstate®
Szinonimák:
H3K36me2, Histone H3 (di methyl K36), H3 histone family, member T, histone 3, H3, histone cluster 3, H3
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
serum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
mouse, Drosophila, Schizosaccharomyces pombe, Saccharomyces cerevisiae, vertebrates, human, chicken
gyártó/kereskedő neve
Upstate®
technika/technikák
ChIP: suitable
dot blot: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
dimethylation (Lys36)
Géninformáció
human ... H3C1(8350)
mouse ... H3C1(360198)
Általános leírás
The N-terminal tail of histone H3 protrudes from the globular nucleosome core and can undergo several different types of epigenetic modifications that influence cellular processes. These modifications include the covalent attachment of methyl or acetyl groups to lysine and arginine amino acids and the phosphorylation of serine or threonine.
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Minőség
Western Blot Analysis:
A 1:1000 dilution of this lot detected methylated Histone H3 in acid-extracted proteins from untreated HeLa cells (Catalog # 13-112). The antibody did not detect recombinant Xenopus laevis histone H3 purified from E. coli (Catalog # 14-411).
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Sodium butyrate treated, acid extracted HeLa cell lysate.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1