06-866
Anti-acetyl-Histone H4 Antibody
serum, Upstate®
Szinonimák:
H4 histone family, member A, histone 1, H4a, histone cluster 1, H4a
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
serum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
Tetrahymena sp., human, eukaryotes
gyártó/kereskedő neve
Upstate®
technika/technikák
ChIP: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
acetylation (Lys5,Lys8,Lys 12,Lys16)
Géninformáció
human ... H4C1(8359)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
5-10 μL of this lot immunoprecipitated transcriptionally active chromatin containing acetylated histone H4 from 2 X 106 serum stimulated HeLa cells.
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Minőség
Western Blot Analysis:
1:2000 dilution of this lot detected acetylated histone H4 in acid extracted proteins from HeLa cells treated with 5 mM sodium butyrate. Sodium butyrate, an inhibitor of deacetylases, was used to enhance detection of acetylated histone H4.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. For maximum recovery of product, centrifuge the original vial after thawing and prior to removing the cap.
Analízis megjegyzés
TSA-treated Jurkat cells. For a negative control, perform a no-antibody immunoprecipitation by incubating the supernatant fraction with 60μl of Salmon Sperm DNA/Protein A Agarose- 50% Slurry. Transcriptionally unactivated DNA samples should be prepared as controls for PCR.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1