SAB1404823
Monoclonal Anti-YAP1 antibody produced in mouse
clone 2H1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Szinonimák:
YAP, YAP2, YAP65, YKI
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
2H1, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen ~38.1 kDa
faj reaktivitás
human
technika/technikák
capture ELISA: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotípus
IgG2aκ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... YAP1(10413)
Általános leírás
Immunogén
Sequence
QIVHVRGDSETDLEALFNAVMNPKTANVPQTVPMRLRKLPDSFFKPPEPKSHSRQASTDAGTAGALTPQHVRAHSSPASLQLGAVSPGTLTPTGVVSGPAATPTAQHLR
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)