MABN755
Anti-TREM-2 Antibody, clone 78
clone 78, from rat
Szinonimák:
Triggering receptor expressed on myeloid cells 2, TREM-2, Triggering receptor expressed on monocytes 2
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rat
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
78, monoclonal
faj reaktivitás
mouse, human, rat
technika/technikák
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
inhibition assay: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1κ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... TREM2(54209)
Related Categories
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Flow Cytometry Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected TREM-2 in RAW264.7 cells (Humprey, M. B., et al. (2006). J Bone Miner Res. 21(2):237-245.).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot from an independent laboratory immunoprecipitated TREM-2 from mouse macrophage lysates (Peng, Q., et al. (2010). Sci Signal. 3(122):ra38.).
Inhibition Analysis: : Pre-treatment of BV2 cells or C57BL/6 Osteoclasts with a representative lot of this antibody significantly reduces cellular activation in response to both untreated and apoptotic Neuro2A cells (Hsieh, C. L., et al. (2009). J Neurochem. (109):4:1144-1156.; Humprey, M. B., et al. (2006). J Bone Miner Res. 21(2):237-245.).
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Minőség
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected TREM-2 in 10 µg of human spleen tissue lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1