06-942
Anti-acetyl-Histone H3 (Lys9) Antibody
Upstate®, from rabbit
Szinonimák:
H3K9Ac, Histone H3 (acetyl K9), H3 histone family, member T, histone 3, H3, histone cluster 3, H3
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
mouse, human, rat
gyártó/kereskedő neve
Upstate®
technika/technikák
ChIP: suitable (ChIP-seq)
dot blot: suitable
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
acetylation (Lys9)
Géninformáció
human ... HIST1H3F(8968)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Dot Blot Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected acetyl-Histone H3 (Lys9) in an Absurance Histone H3 Antibody Specificity Array (Cat. No. 16-667) and an Absurance Histone H2A, H2B, H4 Antibody Specificity Array (Cat. No. 16-665).
Flow Cytometry Analysis: 0.25 µg of this antibody from a representative lot detected acetyl-Histone H3 (Lys9) in 1X10E6 HEK293 cells.
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Minőség
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution of this antibody detected acetyl-Histone H3 (Lys9) in 10 µg of sodium butyrate treated HeLa cell lysate.
Cél megnevezése
Kapcsolódás
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Handling Recommendations: Upon receipt, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Note: Variability in freezer temperatures below -20°C may cause glycerol containing solutions to become frozen during storage.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1