05-1087
Anti-phospho-IRS1 (Ser307 mouse/ Ser312 human) Antibody, clone 24.6.2
clone 24.6.2, from mouse
Szinonimák:
insulin receptor substrate 1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
24.6.2, monoclonal
faj reaktivitás
bovine, pig, mouse, monkey, canine, rat, human
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG2aκ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
phosphorylation (pSer307 )
Géninformáció
bovine ... Irs1(538598)
dog ... Irs1(486148)
human ... IRS1(3667)
mouse ... Irs1(16367)
pig ... Irs1(100512686)
rat ... Irs1(25467)
rhesus monkey ... Irs1(707870)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Minőség
Western Blot Analysis:
1:1,000 dilution of this antibody was used to detect IRS1 in IRS/IR transfected CHO -/+ Calyculin A/ Okadaic Acid-treated cell lysate.
Cél megnevezése
Kapcsolódás
Fizikai forma
Egyéb megjegyzések
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1