MABN698
Anti-FABP2 Antibody, clone 9A9B7B3
ascites fluid, clone 9A9B7B3, from mouse
Szinonimák:
Fatty acid-binding protein, intestinal, Fatty acid-binding protein 2, Intestinal-type fatty acid-binding protein, I-FABP
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
ascites fluid
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
9A9B7B3, monoclonal
faj reaktivitás
human, mouse
technika/technikák
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... FABP2(2169)
Related Categories
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Immunohistochemistry Analysis: A 1:200-1,000 dilution from a representative lot detected FABP2 in human small Intestine tissues.
Flow Cytometry Analysis: A 1:200-400 dilution from a representative lot detected FABP2 in LOVO cells.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Minőség
Western Blotting Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected FABP2 in human small intestine tissue lysate.
Cél megnevezése
Kapcsolódás
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Analízis megjegyzés
Human small intestine tissue lysate
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg