Fontos dokumentumok
07-164-AF647
Sigma-Aldrich
Anti-phospho H2A.X (Ser139) Antibody, Alexa Fluor 647 Conjugate
from rabbit, ALEXA FLUOR 647
Szinonimák:
Histone H2A.X, Histone H2A.X, H2a/x
Méret kiválasztása
100 μL
183 000,00 Ft
183 000,00 Ft
Szállítás becsült dátuma2025. február 13.részletek
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
100 μL
183 000,00 Ft
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
183 000,00 Ft
Szállítás becsült dátuma2025. február 13.részletek
Megrendelés igénylése nagy tételben
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
ALEXA FLUOR 647
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
human
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
vertebrates (based on 100% sequence homology)
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
izotípus
IgG
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
phosphorylation (pSer139)
Géninformáció
Általános leírás
Histones are basic nuclear proteins that are responsible for the nucleosome structure of the chromosomal fiber in eukaryotes. Two molecules of each of the four core histones (H2A, H2B, H3, and H4) form an octamer, around which approximately 146 bp of DNA is wrapped in repeating units, called nucleosomes. H2A.X, also known as H2AFX, is a variant of Histone H2A that is found in a subset of nucleosomes. H2A.X has a unique C-terminal tail that becomes phosphorylated following double-stranded DNA breaks following irradiation or apoptosis. Phosphorylation of H2A.X on Ser139 is one of the earliest markers for apoptosis and DNA damage.
Egyediség
Recognizes Histone H2A.X phosphorylated at Serine 139.
Immunogén
Epitope: Phosphorylated Ser139
KLH-conjugated linear peptide corresponding to phospho H2A.X (Ser139).
Alkalmazás
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Epigenetics & Nuclear Function
Research Sub Category
Histones
Chromatin Biology
See data sheet for cat# 07-164, Anti-phospho H2A.X (Ser139) for additional Western blot, Immnoprecipitation, and ChIP-seq analysis performed using an unconjugated version of this antibody.
This AlexaFluor647 conjugated Anti-phospho Histone H2A.X antibody is validated for use in mmunocytochemistry for the detection of phospho-Histone H2A.X.
Minőség
Immunocytochemistry Analysis:
A 1:100 dilution of this antibody detected phospho Histone H2A.X (Ser139) in HeLa cells.
Alexa Fluor is a registered trademark of Life Technologies.
Cél megnevezése
~15 kDa observed
Fizikai forma
Protein A purified
Purified conjugated rabbit polyclonal antibody in buffer containing PBS and 15 mg/ml BSA with 0.1% Sodium Azide.
Tárolás és stabilitás
Stable for 1 year at 2-8°C from date of receipt.
Egyéb megjegyzések
Concentration: Please refer to lot specific datasheet.
Jogi információk
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Dokumentumtár megtekintése
7-Dehydrocholesterol Encapsulated Polymeric Nanoparticles As a Radiation-Responsive Sensitizer for Enhancing Radiation Therapy.
Delahunty, et al.
Small, 18, e2200710-e2200710 (2022)
Benjamin L Cline et al.
ACS nano, 15(11), 17401-17411 (2021-10-26)
Iodine has shown promise in enhancing radiotherapy. However, conventional iodine compounds show fast clearance and low retention inside cancer cells, limiting their application as a radiosensitizer. Herein, we synthesize poly(maleic anhydride-alt-1-octadecene) coated KI nanoparticles (PMAO-KI NPs) and evaluate their potential
Chaebin Lee et al.
Nanoscale, 13(20), 9252-9263 (2021-05-14)
High-Z nanoparticles (HZNPs) afford high cross-section for high energy radiation and have attracted wide attention as a novel type of radiosensitizer. However, conventional HZNPs are often associated with issues such as heavy metal toxicity, suboptimal pharmacokinetics, and low cellular uptake.
Fangchao Jiang et al.
Journal of nanobiotechnology, 20(1), 330-330 (2022-07-17)
Radiodynamic therapy (RDT) holds the potential to overcome the shallow tissue penetration issue associated with conventional photodynamic therapy (PDT). To this end, complex and sometimes toxic scintillator-photosensitizer nanoconjugates are often used, posing barriers for large-scale manufacturing and regulatory approval. Herein