AB10022
Anti-Histone H2A.X Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Szinonimák:
Histone H2A.X, Histone H2AX, H2a/x, Histone H2A.X, H2AFX
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
mouse, human, rat, bovine
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
Upstate®
technika/technikák
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
bovine ... H2Ax(531733)
human ... H2AX(3014)
mouse ... H2Ax(15270)
rat ... H2Ax(500987)
Related Categories
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution of this antibody detected Histone H2A.X in 10 µg of Rat2 acid extract, BALB 3T3/A31 acid extract, and calf thymus histone extract tissue lysate.
Flow Cytometry Analysis: 1.0 µg of this antibody from a representative lot detected Histone H2A.X in 1X10E6 HeLa cells.
Minőség
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution of this antibody detected Histone H2A.X in 10 µg of HeLa acid extract.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1