07-1512
Anti-phospho-WAVE2 (Ser343) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Szinonimák:
SCAR2, WASF2, dJ393P12.2, WASP family protein member 2, Protein WAVE-2, Verprolin homology domain-containing protein 2
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
human, monkey
technika/technikák
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
phosphorylation (pSer343)
Géninformáció
human ... WASF2(10163)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Cell Structure
Cytoskeletal Signaling
Minőség
Western Blot Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected phospho-WAVE2 (Ser343) in 10 µg of COS-7+EGF cell lysates untreated and lambda phosphatase treated.
Cél megnevezése
An uncharacterized band appears at ~103 kDa in some lysates.
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
COS-7+EGF cell lysates untreated and lambda phosphatase treated.
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1