MABF520
Anti-CD11b Antibody (human/mouse), APC, clone M1/70
clone M1/70, 0.2 mg/mL, from rat
Szinonimák:
Integrin alpha-M, CD11 antigen-like family member B, CR-3 alpha chain, Cell surface glycoprotein MAC-1 subunit alpha, Leukocyte adhesion receptor MO1, Neutrophil adherence receptor, CD antigen CD11b
Méret kiválasztása
Méret kiválasztása
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rat
Minőségi szint
konjugátum
Allophycocyanin conjugate
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
M1/70, monoclonal
faj reaktivitás
mouse, human
kiszerelés
antibody small pack of 25 μg
koncentráció
0.2 mg/mL
technika/technikák
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
izotípus
IgG2bκ
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... ITGAM(3684)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Inflammation & Immunology
Minőség
Flow Cytometry Analysis: 0.125 µg of this antibody detected CD11b in one million C57BI/6 bone marrow cells.
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg