Merck
RAB1011
Sigma-Aldrich
Bovine Fibronectin ELISA Kit
for cell culture supernatants, plasma, and serum samples
About This Item
UNSPSC kód:
41116158
NACRES:
NA.84
faj reaktivitás
bovine
technika/technikák
ELISA: suitable
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 1.2 ng/ml
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
This ELISA antibody pair detects Bovine Fibronectin (FN1)
Alkalmazás
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached Protocolfor details.
Egyéb megjegyzések
A sample Certificate of Analysis is available for this product. Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Piktogramok
Corrosion
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Met. Corr. 1
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Amanda Munasinghe et al.
Cancer letters, 477, 88-96 (2020-03-03)
Pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC) is one of the deadliest of all solid tumours and more effective therapy is urgently needed. The stroma is thought to play a critical role in tumour development and metastasis, and high stromal expression of the