05-678
Anti-ubiquityl-Histone H2A Antibody, clone E6C5
clone E6C5, Upstate®, from mouse
Szinonimák:
H2AUb, Histone H2A (ubiquityl), H2A histone family, member R, histone 1, H2aa, histone H2A, histone cluster 1, H2aa, H2AK119Ub1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
E6C5, monoclonal
faj reaktivitás
amphibian, mouse, human, frog, rat, monkey
gyártó/kereskedő neve
Upstate®
technika/technikák
ChIP: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgM
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
frog ... H2Ac1(594915)
human ... H2AC1(221613)
mouse ... H2Ac1(319163)
rat ... H2Ac1(24828)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
This antibody has been reported by an independent laboratory to detect ubiquityl-Histone H2A in cells fixed with either 3% formaldehyde/0.1% Triton X-100 or methanol (Vassilev, A. 1995).
Chromatin Immunoprecipitation:
Reported by an independent laboratory (Wang, H. 2004).
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Minőség
Western Blot Analysis:
A 1:500-1:2000 dilution of this lot detected ubiquityl-Histone H2A in acid extracts from HeLa and 10T1/2 cells.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Acid extracts of HeLa cells.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2