06-1077-I
Anti-IL-22RA-1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Szinonimák:
Interleukin-22 receptor subunit alpha-1, CRF2-9, Cytokine receptor class-II member 9, Cytokine receptor family 2 member 9, IL-22 receptor subunit alpha-1, IL-22R-alpha-1, IL-22RA1, ZcytoR11
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
human, mouse
technika/technikák
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
ambient
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... IL22RA1(58985)
Related Categories
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Immunohistochemistry Analysis: A 1:250-1,000 dilution from a representative lot detected IL-22RA-1 in human tonsil and prostate tissue sections.
Inflammation & Immunology
Minőség
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected IL-22RA-1 in 10 µg of mouse spleen tissue lysate.
Cél megnevezése
Kapcsolódás
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1