Fontos dokumentumok
Z600393
Hellma® absorption cuvettes, standard cells, ultra Micro
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2,500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 50 μL
Szinonimák:
Ultra Micro standard absorption cuvettes
About This Item
UNSPSC kód:
12000000
NACRES:
SB.32
Anyagok
Suprasil® quartz
leírás
2 polished windows
gyártó/kereskedő neve
Hellma 105.202-QS
Paraméterek
200-2,500 nm spectral range
technika/technikák
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
Ma × Sz × Mé
45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
foglalat központja Ma
15 mm , aperture
kamratérfogat
50 μL
úthossz
10 mm
észlelési módszer
photometric
Általános leírás
with PE stopper, aperture 2.5mm × 2mm rectangular
Kiszerelés
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
Jogi információk
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)