06-519
Anti-phospho-CREB (Ser133) Antibody
Upstate®, from rabbit
Szinonimák:
active transcription factor CREB, cAMP responsive element binding protein 1, cAMP-response element-binding protein-1, transactivator protein
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
mouse, rat, hamster, human
gyártó/kereskedő neve
Upstate®
technika/technikák
electrophoretic mobility shift assay: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
phosphorylation (pSer133)
Géninformáció
human ... CREB1(1385)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
10 μL of a previous lot immunoprecipitated phosphorylated CREB from 500 μg of cells treated with 50 μM forskolin.
Immunohistochemistry:
A 1:1000 dilution of previous lots detected phosphorylated CREB in formalin-fixed paraffin-embedded normal and ischemic rat brain sections.
Gel Shift (EMSA):
This antibody has been shown to gel shift by independent labs.
Signaling
Nuclear Receptors
Minőség
Western Blot Analysis: This antibody detected CREB when phosphorylated on Ser133 at 1:1,000 dilution in forskolin treated NIH/3T3 lysates via SDS-PAGE and transferred to PVDF (Immobilon-P).
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Handling Recommendations:
Upon receipt, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C.
Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Analízis megjegyzés
Forskolin-stimulated WI-38 nuclear extracts.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1