05-533
Anti-phospho-CaM Kinase II Antibody, α subunit, (Thr286), clone 22B1
clone 22B1, Upstate®, from mouse
Szinonimák:
Anti-Anti-CAMKA, Anti-Anti-CaMKIINalpha, Anti-Anti-CaMKIIalpha, Anti-Anti-MRD53, Anti-Anti-MRT63
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
22B1, monoclonal
faj reaktivitás
rat
gyártó/kereskedő neve
Upstate®
technika/technikák
western blot: suitable
izotípus
IgG1
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
phosphorylation (pThr286)
Géninformáció
human ... CAMK2A(815)
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Minőség
Cél megnevezése
Fizikai forma
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1