MABX8302
Anti-Neisseria gonorrhoeae (NGH) Antibody, (1mg)
clone 2, from mouse
Szinonimák:
Neisseria gonorrhoeae (NGH)
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
2, monoclonal
faj reaktivitás
bacteria, Neisseria gonorrhoeae
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
Novabiochem®
technika/technikák
ELISA: suitable
immunodiffusion: suitable
izotípus
IgG1
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Infectious Diseases
Minőség
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2