Merck
Összes fotó(4)
Fontos dokumentumok
SAB5700273
Sigma-Aldrich
Anti-LPL antibody produced in rabbit
Szinonimák:
HDLCQ11, LIPD, LPL
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.43
klón:
polyclonal
application:
IF
WB
faj reaktivitás:
rat, human, mouse
technika/technikák:
immunofluorescence: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
citations:
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
53
faj reaktivitás
rat, human, mouse
koncentráció
6.12 mg/ml
technika/technikák
immunofluorescence: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... LPL(4023)
Általános leírás
LPL encodes lipoprotein lipase, which is expressed in heart, muscle, and adipose tissue. LPL functions as a homodimer, and has the dual functions of triglyceride hydrolase and ligand/bridging factor for receptor-mediated lipoprotein uptake. Severe mutations that cause LPL deficiency result in type I hyperlipoproteinemia, while less extreme mutations in LPL are linked to many disorders of lipoprotein metabolism.
Immunogén
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 124-475 of human LPL (NP_000228.1).
Fizikai forma
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Tárolás és stabilitás
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)