05-919
Anti-T-Cell Receptor Antibody, clone C305
culture supernatant, clone C305, Upstate®
Szinonimák:
T-Cell receptor antibody
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
culture supernatant
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
C305, monoclonal
faj reaktivitás
human
gyártó/kereskedő neve
Upstate®
technika/technikák
immunoprecipitation (IP): suitable
multiplexing: suitable
izotípus
IgM
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... TRDD3(28523)
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Minőség
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1